Principaux documents
ENA390347527
Enamine
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,11H,5-7,10H2
Clé InChI
MRJUPJKYBZVMCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536