Principaux documents
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484