Principaux documents
ENA390347319
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
TVQSAEOXFNDKAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515