Principaux documents
ENA390347060
Enamine
4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-123637-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-123637-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
PDTTUTBMTVDZKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637