Principaux documents
ENA388700303
Enamine
3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine
100 MG
145,60 €
250 MG
208,00 €
500 MG
328,90 €
1 G
421,20 €
2.5 G
672,10 €
5 G
1 089,40 €
10 G
1 497,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-110324-100MG
145,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
145,60 €
250 MG
208,00 €
500 MG
328,90 €
1 G
421,20 €
2.5 G
672,10 €
5 G
1 089,40 €
10 G
1 497,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-110324-100MG
145,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,1,3,5,8H2
Clé InChI
CUGBKQGQESIBMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110324
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110324