Principaux documents
ENA388700291
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2S/c10-5-2-1-3-11-7(5)8-12-6(4-15-8)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
KNLXDRWBMCSBJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054