Principaux documents
ENA388700098
Enamine
4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
100 MG
67,60 €
250 MG
96,20 €
500 MG
172,90 €
1 G
262,60 €
2.5 G
517,40 €
5 G
764,40 €
10 G
1 134,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-123593-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
67,60 €
250 MG
96,20 €
500 MG
172,90 €
1 G
262,60 €
2.5 G
517,40 €
5 G
764,40 €
10 G
1 134,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-123593-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
105-107
Iupac Name
4-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10-11H,1-2H3
Clé InChI
PMZXHWXCHFTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593
Melting Point
105-107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593