ENA388699912
Enamine
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-123268-100MG
70,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-123268-100MG
70,20 €
Pf
180-182
Iupac Name
2,4,6-trimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(2)9(11(14)15)7(3)8(5)10(12)13/h4H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
MNCAEAPELOWRRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123268