ENA388699827
Enamine
4-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-6,1'-cyclobutane]-7-amine
Réf. du fournisseur: EN300-117291-100MG
230,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-117291-100MG
230,10 €
Iupac Name
2-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-7,1'-cyclobutan]-6-amine
Inchi Code
1S/C9H15NO/c10-7-6-2-5-11-8(6)9(7)3-1-4-9/h6-8H,1-5,10H2
Clé InChI
XTRAFRAABTWAQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117291