Principaux documents
ENA388699743
Enamine
2-aminoethanethioamide hydrochloride
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-124586-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-124586-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
160-161
Iupac Name
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H6N2S.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
Clé InChI
COPVWNNFTVZFQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Melting Point
160-161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586