Key Documents
ENA388699668
Enamine
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-12-8-11/h1-8,13H
Clé InChI
QVWXYGODQAUYHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822