Principaux documents
ENA388192427
Enamine
2-chloro-6-methylpyridin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Pf
190-191
Iupac Name
2-chloro-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
LCVJZBIGDFXRLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645
Melting Point
190-191
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645