Principaux documents
ENA388192416
Enamine
6-(diethylamino)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(diethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-3-13(4-2)10-6-5-9(7-11)8-12-10/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SHESZGFVOXMWNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996