Principaux documents
ENA388192052
Enamine
1-(2-fluorophenyl)piperidin-3-amine
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-121868-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
10 G
4 179,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-121868-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-7-3-4-9(13)8-14/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8,13H2
Clé InChI
VMHIFSCPQPEEDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868