Principaux documents
ENA388191826
Enamine
4-(benzyloxy)naphthalene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C18H14O2/c19-12-15-10-16-8-4-5-9-17(16)18(11-15)20-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
Clé InChI
BIQRGAYGWFPENO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120450
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120450