Principaux documents
ENA387773121
Enamine
2-aminocyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Pf
152-154
Iupac Name
2-aminocyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5H,1-4,7H2;1H
Clé InChI
HGHZKLDCXNJLJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820
Melting Point
152-154
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820