Principaux documents
ENA387773070
Enamine
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-propyl-5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-2-8-13-11-7-3-5-10-6-4-9-14-12(10)11/h4,6,9,11,13H,2-3,5,7-8H2,1H3
Clé InChI
CEQKAGKGPVMRMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120701