Principaux documents
ENA387772763
Enamine
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6(9(10)12)13-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6,11H,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
XRQUGFQLEOLSEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961