ENA387772704
Enamine
4-(2-methoxyethoxy)quinoline-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-119829-100MG
318,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-119829-100MG
318,00 €
Pf
195-197
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-6-7-18-12-8-11(13(15)16)14-10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
DXCUSGFEDABNDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119829