Principaux documents
ENA387772685
Enamine
2-[3-(difluoromethoxy)phenyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro MDL:
Iupac Name
difluoromethyl 3-(2-morpholinyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2/c12-11(13)16-9-3-1-2-8(6-9)10-7-14-4-5-15-10/h1-3,6,10-11,14H,4-5,7H2
Clé InChI
SNOOHUIZKCHLMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794