ENA387772474
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
Réf. du fournisseur: EN300-114732-50MG
326,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-114732-50MG
326,30 €
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(2-5)4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
AANLYORBFNBDGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732