Principaux documents
ENA379364590
Enamine
4-chloro-2-sulfanylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.63
Numéro MDL:
Pf
195-196
Iupac Name
4-chloro-2-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-4-1-2-5(7(9)10)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,9,10)
Clé InChI
UYVLVRVQXGNHFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97140
Melting Point
195-196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97140