Principaux documents
ENA379364526
Enamine
4-methyl-4-phenylpentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Pf
29-31
Iupac Name
4-methyl-4-phenylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-12(2,9-8-11(13)14)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
VXBYMGKKKVYYCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55418
Melting Point
29-31
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55418