Principaux documents
ENA379364456
Enamine
3,4-diethylbenzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-118822-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-118822-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,4-diethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H13ClO2S/c1-3-8-5-6-10(14(11,12)13)7-9(8)4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
POFJTJWGZDPGGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822