Principaux documents
ENA379364190
Enamine
3-benzoyl-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-118240-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-118240-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
131-135
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-3-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NOS/c15-14-12(10-7-4-8-11(10)17-14)13(16)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,15H2
Clé InChI
ZIOVYNKDBMOAMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118240
Melting Point
131-135
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118240