Principaux documents
ENA379363967
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carbonitrile
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-112596-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-112596-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
172-175
Iupac Name
2-oxo-1-indanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-9-8-4-2-1-3-7(8)5-10(9)12/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
IPDOJTSJVRBTJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596
Melting Point
172-175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596