Key Documents
ENA379363708
Enamine
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13)14-9-4-2-3-8(5-9)6-11/h2-5,7,11H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
MQNOWCALMQDTGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113721
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113721