Principaux documents
ENA375227954
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(2)5-3-8(4-6-10)7-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
HIQKOCLKQSNITC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706