Principaux documents
ENA375227916
Enamine
3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-isobutylphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C13H20O/c1-11(2)10-13-7-5-12(6-8-13)4-3-9-14/h5-8,11,14H,3-4,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
JFAIHGYUKITHLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115576