ENA375227863
Enamine
2-amino-2-methyl-N-(1-phenylethyl)pentanamide
Réf. du fournisseur: EN300-115441-100MG
287,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-115441-100MG
287,30 €
Iupac Name
2-amino-2-methyl-N-(1-phenylethyl)pentanamide
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-4-10-14(3,15)13(17)16-11(2)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,11H,4,10,15H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
BGSUQVLWKNOKQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115441