Principaux documents
ENA375227581
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
100 MG
289,90 €
250 MG
413,40 €
500 MG
652,60 €
1 G
835,90 €
2.5 G
1 298,70 €
5 G
2 070,90 €
10 G
2 947,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-105263-100MG
289,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
289,90 €
250 MG
413,40 €
500 MG
652,60 €
1 G
835,90 €
2.5 G
1 298,70 €
5 G
2 070,90 €
10 G
2 947,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-105263-100MG
289,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
46-48
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-3-1-2-4-11-5/h1-4,6,12H
Clé InChI
BWVJLWLTQVSWDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263
Melting Point
46-48
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263