ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Réf. du fournisseur: EN300-112687-100MG
282,10 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-112687-100MG
282,10 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687