Principaux documents
ENA375227549
Enamine
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7/h8H,1-6H2
Clé InChI
QJWGZYJFBDSKHF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690