ENA375227443
Enamine
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-115596-100MG
199,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-115596-100MG
199,70 €
Pf
139-141
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)9-6-11-14-10-4-5-12-15-14;/h1-3,7-8,14-15H,4-6,9-12H2;1H
Clé InChI
ONCFWIIRDYRLIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596