Principaux documents
ENA372573770
Enamine
2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-5-6-15-10-4-2-3-9(7-10)8-11(12)13/h2-4,7H,5-6,8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
HKYOIHOUDNWCTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520