Principaux documents
ENA372573551
Enamine
[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-113252-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-113252-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZQWHVYBAENDVLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252