Principaux documents
ENA372573544
Enamine
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-indene]-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2',3'-dihydrospiro[cyclopropane-1,1'-inden]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c12-10-7-11(10)6-5-8-3-1-2-4-9(8)11;/h1-4,10H,5-7,12H2;1H
Clé InChI
XWLSPNMAUPKLTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113116