ENA372573157
Enamine
tert-butyl N-(1-aminopentan-2-yl)carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-112325-100MG
299,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-112325-100MG
299,00 €
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)butylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-5-6-8(7-11)12-9(13)14-10(2,3)4/h8H,5-7,11H2,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
LKZBYZJNGSHFDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112325