Principaux documents
ENA372573019
Enamine
2-(pentan-2-yl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-methylbutyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-3-5-8(2)9-6-4-7-10-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IXCHPPILTWOTIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112023