Principaux documents
ENA372572948
Enamine
4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.28
Numéro MDL:
Pf
236-238
Iupac Name
4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO4S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
RSACONFHXJUVSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111852
Melting Point
236-238
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111852