Principaux documents
ENA372572947
Enamine
1-(3,5-dichloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1 914,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-111851-100MG
376,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1 914,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-111851-100MG
376,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-dichloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N4/c9-5-1-7(10)8(12-2-5)14-4-6(11)3-13-14/h1-4H,11H2
Clé InChI
SPTWIADVPOGCGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111851
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111851