Principaux documents
ENA372572899
Enamine
octahydropyrano[3,4-b]thiomorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.25
Numéro MDL:
Iupac Name
octahydropyrano[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-3-9-5-7-6(1)8-2-4-10-7/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
OYZWONKHWLFYPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111660