Principaux documents
ENA372572641
Enamine
9-chloro-7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-one
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-109274-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-109274-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
9-chloro-7-methyl-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-7-5-8-10(13)3-2-4-14-11(8)9(12)6-7/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
AYDXGPRZKFWHFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109274
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109274