Key Documents
ENA372572542
Enamine
N1,N3,4-trimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.14
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~3~,4-trimethyl-1,3-benzenediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.2ClH/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3;;/h4-6,10-11H,1-3H3;2*1H
Clé InChI
WWMVVFRJYQHSDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111955
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111955