Principaux documents
ENA372572533
Enamine
methyl 2-(methylamino)-3-(propan-2-yloxy)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-isopropoxy-2-(methylamino)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO3.ClH/c1-6(2)12-5-7(9-3)8(10)11-4;/h6-7,9H,5H2,1-4H3;1H
Clé InChI
MKGPGNFAVBXWTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111713
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111713