Principaux documents
ENA371464675
Enamine
N-benzyl-N-ethylsulfamoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.72
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl(ethyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-2-11(14(10,12)13)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
IFVCKRCHZHGOEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60134
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60134