Principaux documents
ENA371464612
Enamine
2-(naphthalen-1-yl)acetyl chloride
100 MG
36,40 €
250 MG
52,00 €
500 MG
81,90 €
1 G
105,30 €
2.5 G
208,00 €
5 G
318,50 €
10 G
474,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-110726-100MG
36,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
36,40 €
250 MG
52,00 €
500 MG
81,90 €
1 G
105,30 €
2.5 G
208,00 €
5 G
318,50 €
10 G
474,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-110726-100MG
36,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
89-90
Iupac Name
1-naphthylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Clé InChI
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110726
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110726