Principaux documents
ENA371464530
Enamine
2-(5-methyl-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
100 MG
70,20 €
250 MG
100,10 €
500 MG
157,30 €
1 G
201,50 €
2.5 G
306,80 €
5 G
483,60 €
10 G
705,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-111086-100MG
70,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
70,20 €
250 MG
100,10 €
500 MG
157,30 €
1 G
201,50 €
2.5 G
306,80 €
5 G
483,60 €
10 G
705,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-111086-100MG
70,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
111-112
Iupac Name
(5-methyl-1-benzothien-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-14-10)5-11(12)13/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
KYZMXUFJGWTSOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111086
Melting Point
111-112
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111086