Principaux documents
ENA371464484
Enamine
(2-methanesulfonylphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(methylsulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c1-12(10,11)7-5-3-2-4-6(7)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
DLYJMGLPKICRLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111039
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111039