Principaux documents
ENA371463922
Enamine
4-(5,6-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-108655-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-108655-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
246-247
Iupac Name
4-(5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H9F2N3/c14-9-5-11-12(6-10(9)15)18-13(17-11)7-1-3-8(16)4-2-7/h1-6H,16H2,(H,17,18)
Clé InChI
CDDVSBYOTUYRDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108655
Melting Point
246-247
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108655